46384
Florisil® Inorganic Adsorbent
30-60 mesh
Synonym(e):
Florisil®, Aktiviertes Magnesiumsilikat, Magnesiumsilikat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Florisil® Adsorptionsmittel für die Chromatographie, 30-60 mesh
Qualität
standard
Qualitätsniveau
Form
granular
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
Magnesium silicate hydrate
Aktive Matrixgruppe
magnesium silicate hydrate
Partikelgröße
250-595 μm
30-60 mesh
Porengröße
60 Å mean pore size
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in Gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?