Merck
463515
Sigma-Aldrich
Silicium-2,3,9,10,16,17,23,24-octakis-(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanin-dihydroxid
Dye content 95 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C96H146N8O10Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1600.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
682 nm
SMILES String
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)