Merck
44051
Millipore
Thayer-Martin-Zusatz I
suitable for microbiology
Synonym(e):
V.C.N.T. Supplement
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.74
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Neisseria spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ein Antibiotika Zusatz empfohlen zur Selektion und Isolierung von Neisseria gonorrhoeae und Neisseria meningitidis.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 mL Medium):
Vancomycin 1.5 mg
Colistin-methan-sulfonat 3.75 mg
Trimethoprim 2.5 mg
Nyastin 6′250 units
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)