Wichtige Dokumente
44030
Dodecan
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Dampfdichte
5.96 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 47.8 °C)
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Selbstzündungstemp.
401 °F
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
215-217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9.6 °C (lit.)
Dichte
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?