Merck
43937
Sigma-Aldrich
Di(β-D-xylopyranosyl)amin
≥97.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.26
Beilstein:
3908092
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (TLC)
Verunreinigungen
≤2% water
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1CO[C@@H](N[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C10H19NO8/c12-3-1-18-9(7(16)5(3)14)11-10-8(17)6(15)4(13)2-19-10/h3-17H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChIKey
WDQLRJPDYLYTMJ-IJNKSVJISA-N
Sonstige Hinweise
Di-β-D-xylopyranosylamine is a diglycosylamine generated from the transglycosylation of β-D-xylopyranosylamine.
Structure and rearrangement reactions of some diglycosylamines
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. Linek et al.
Carbohydrate Research, 164, 195-195 (1987)