Wichtige Dokumente
43732
{2-Methyl-4-{{4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-5-thiazolyl}-methylthio}-phenoxy}-essigsäure
analytical standard
Synonym(e):
GW 501516
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (CHN/S)
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC1=CC(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)S2)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
InChIKey
YDBLKRPLXZNVNB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?