Wichtige Dokumente
43551
Chlorpropham
reference material
Synonym(e):
Chloro-ICP, Chlorpropham, Isopropyl-N-(3-chlorphenyl)-carbamat
About This Item
Qualität
reference material
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES String
CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)