Merck
433462
Sigma-Aldrich
Methylsilicium(IV)-phthalocyanin-chlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H19ClN8Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
λmax
695 nm
SMILES String
[Cl-].C[Si+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)