Merck
429589
Sigma-Aldrich
Aceton-2,4-dinitrophenylhydrazon
environmental standard, 99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.20
Beilstein:
960878
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.02
Qualität
environmental standard
Assay
99%
Farbe
dark yellow
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)