Wichtige Dokumente
420468
4-Methyl-2-phenyl-1-benzopyryliumtetrafluoroborat
Dye content 90 %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13BF4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)