Wichtige Dokumente
398144
Nitrilotriessigsäure
ACS reagent, for complexometry, ≥98%
Synonym(e):
N,N-Bis-(carboxymethyl)-glycin, NTA, Tris-(carboxymethyl)-amin
About This Item
Qualität
ACS reagent
for complexometry
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?