Merck
372013
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alaninmethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3NHCH(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −22°, c = 1 in toluene
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@H](C)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11N3O6/c1-6(10(14)19-2)11-8-4-3-7(12(15)16)5-9(8)13(17)18/h3-6,11H,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)