Merck
366846
Sigma-Aldrich
1-Docosyl-4-(4-hydroxystyrol)-pyridiniumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H56BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
394 nm
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
Anwendung
NLO Material
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)