Merck
36617
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethandiol
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
[C6H11CH(OH)-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −2.3±0.3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C (lit.)
138-142 °C
SMILES String
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
InChIKey
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Auxiliary used in highly enantio- and diastereoselective syntheses via boronic esters
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.S. Matteson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6545-6545 (1993)
D.S. Matteson et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 3964-3964 (1990)