Wichtige Dokumente
36156
Methabenzthiazuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(Benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethyl-harnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
InChIKey
RRVIAQKBTUQODI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)