Merck
35867
Sigma-Aldrich
Natrium-3,5-dichlor-2-Hydroxybenzolsulfonat Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
3,5-Dichlor-2-hydroxy-benzolsulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.05
Beilstein:
3640643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.0% (TLC)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Sonstige Hinweise
Chromogenic substrate for the spectrophotometric assay of hydrogen peroxide[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F. Wang et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 556-556 (1992)