35746
1-Naphthylessigsäuremethylester
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Methyl-1-naphthylacetat
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.597 (lit.)
bp
160-162 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O2/c1-15-13(14)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
YGGXZTQSGNFKPJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?