35351
Inabenfid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(RS)-4′-Chlor-2′-(α-hydroxybenzyl)-isonicotinanilid, N-[4-Chlor-2-(hydroxyphenylmethyl)-phenyl]-4-pyridincarboxamid
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2NC(=O)c3ccncc3
InChI
1S/C19H15ClN2O2/c20-15-6-7-17(22-19(24)14-8-10-21-11-9-14)16(12-15)18(23)13-4-2-1-3-5-13/h1-12,18,23H,(H,22,24)
InChIKey
PFDCOZXELJAUTR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?