34726BC
Assurance® GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Synonym(e):
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
24 mo.
Verpackung
vial of 1.2 mL (sufficientfor 100 tests)
Hersteller/Markenname
BioControl Systems 34726-100
Methode(n)
PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Kompatibilität
Testmethode
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?