34527
2,3,5-Trimethacarb -Lösung
10 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Konzentration
10 μg/mL in cyclohexane
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(C)=C(C)C(OC(NC)=O)=C1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
InChIKey
NYOKZHDTNBDPOB-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)