34109
Meloxicam-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-(methyl-d3)-1,1-dioxo-benzo[e]-1,2-thiazin-3-carbonsäure-(5-methyl-2-thiazolyl)-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
InChIKey
ZRVUJXDFFKFLMG-BMSJAHLVSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?