32958
DMST -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-N′-tolylsulfonyldiamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)10-14(12,13)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3
InChIKey
UDCDOJQOXWCCSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?