320544
Thionylchlorid
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Dampfdruck
97 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−105 °C (lit.)
Dichte
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChIKey
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?