316989
Wasserstoffperoxid -Lösung
contains potassium stannate as inhibitor, 30-32 wt. % in water, semiconductor grade, 99.999% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1 (vs air)
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Enthält
potassium stannate as inhibitor
stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
30-32 wt. % in water, semiconductor grade
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?