Wichtige Dokumente
30614
Kaliumhydroxid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥85%, ≤0.002% Na, pellets
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. ISO
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Assay
≥85%
Form
pellets
Verunreinigungen
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% Na
≤1% K2CO3
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤2 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?