Merck
30230
Sigma-Aldrich
L-Cystin-bis-allylester -di-(p-toluolsulfonat) (Salz)
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
664.83
Beilstein:
7966375
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Sonstige Hinweise
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)