Merck
30194
Supelco
m-Tolualdehyd
analytical standard
Synonym(e):
3-Methyl-benzaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
Beilstein:
741964
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)