Merck
30164
Supelco
3-Hydroxy-valproinsäure, Diastereomerenmischung
analytical standard, ≥98.0% (sum od distereomers, GC)
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-propylpentansäure, 3-Hydroxy-2-propylvaleriansäure, 3-OH-VPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
Beilstein:
2240423
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum od distereomers, GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(O)C(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
LLPFTSMZBSRZDV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)