Wichtige Dokumente
29598
Cyclooctan
analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
16 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
bp
151 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-13 °C (lit.)
Dichte
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2
InChIKey
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)