Merck
28078
Supelco
Estra-1,3,5,9(11)-tetraen-3,16α,17β-triol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
9,11-Didehydroestriol, Oestra-1,3,5,9(11)-tetraen-3,16α,17β-triol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES String
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChIKey
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)