Merck
27383
Supelco
Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
for use with Hamilton 1801, N, RN, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE plunger tip
Größe
10 μL
Leistungsmerkmale
1801N, 1801RN
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 32193
Kompatibilität
for use with Hamilton 1801, N, RN
Allgemeine Beschreibung
Für die Reparatur von Hamilton Spritzen der Serien 1000, 1700 und 1800. Diese Kolben passen nicht in Sample-Lock-Spritzen.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)