Merck
257400
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzol
≥99.5%
Synonym(e):
Bis-MSB
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
Beilstein:
2375845
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.5%
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
λmax
349 nm
SMILES String
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChIKey
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)