25460
1-Chlor-2-nitrobenzol
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Dampfdichte
5.4 (vs air)
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 25 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
8.7 %
bp
246 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Dichte
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?