Wichtige Dokumente
25204
Ammoniumformat
purum, ≥98%
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98%
Verunreinigungen
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
6-7 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES String
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?