Merck
25001
Sigma-Aldrich
Aluminiumacetat basisch
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
Synonym(e):
Aluminiumhydroxidacetat, Tonerde essigsauer
About This Item
Lineare Formel:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
purum
Form
powder
Konzentration
12.5-18.4% Al
Verunreinigungen
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH-Wert
4.0-5.0
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChIKey
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)