Merck
235482
Sigma-Aldrich
Chlorphenolrot Natriumsalz
Dye content 70 %
Synonym(e):
3′,3′′-Dichlorophenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H11Cl2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 70%
λmax
575 nm
SMILES String
[Na+].Oc1ccc(cc1Cl)C(=C2\C=CC(=O)C(Cl)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)