Merck
23019
Sigma-Aldrich
2-Chlorethansulfonylchlorid
purum, ≥97.0% (AT)
Synonym(e):
2-Chlor-1-ethansulfonylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.02
Beilstein:
1751202
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
15 mmHg ( 84 °C)
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (AT)
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
InChIKey
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)