Merck
22128
Sigma-Aldrich
Cefotaxim Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Cefotaxime Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N5NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.45
Beilstein:
5711411
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51101500
Assay
≥98.0% (TLC)
Verunreinigungen
≤5% water
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChIKey
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: ß-lactam
Biochem./physiol. Wirkung
Cefotaxim hemmt die bakterielle Zellwand-Synthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine ??(PBP), wodurch der letzte Transpeptidierungsschritt der Peptidoglycansynthese in bakteriellen Zellwänden gehemmt wird. Folge davon ist die Lyse von Bakterien durch autolytische Enzyme.
Sonstige Hinweise
Breitspektrum, dritte Generation Cephalosporin-Antibiotikum
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laetitia Betelli et al.
Talanta, 184, 210-218 (2018-04-21)
The accurate identification of β-lactamases produced by Enterobacteriaceae is a major challenge in clinical laboratories in order to optimize antimicrobial treatment and patient care. We describe here a rapid voltammetric-based method to detect and to discriminate β-lactamase activity in Enterobacteriaceae
Carola E H Rosenkilde et al.
Nature communications, 10(1), 618-618 (2019-02-08)
Antibiotic resistance is a major challenge to global public health. Discovery of new antibiotics is slow and to ensure proper treatment of bacterial infections new strategies are needed. One way to curb the development of antibiotic resistance is to design