Merck
21497-U
Hamilton® Spritze, Serie 800, eingeklebte Nadel
810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Beschreibung
Microliter
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 84858
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
Allgemeine Beschreibung
Gleiche Präzisionsdaten wie Serie 700, aber mit besonders langem Metallhandgriff. Dadurch noch weniger Wärmeeintrag von der Hand in die Probe. Genauigkeit ±1% vom Skalenendwert. Temperatur Limit: 50°C für geklebte Nadeln, 115°C für abnehmbare Nadeln.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)