Merck
21359
Spritze On-Column Injektion, Austauschbare Nadel, Fused Silica
701RNFS, volume 10 μL, needle size (blunt tip), needle L × O.D. 10 cm × 0.17 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
blunt tip fused silica needle (point style 3)
Kanülengröße
(blunt tip)
Leistungsmerkmale
blunt tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 87402
Kanüle L × AD
10 cm × 0.17 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 701RNFS
Allgemeine Beschreibung
Die 701 RNFS-Spritzen sind für flüssige Proben vorgesehen. Eine PTFEüberzogene Kolbenspitze macht diese Spritzen gasdicht. Die Spritzen werden mit einer auswechselbaren Fused Silica-Nadel geliefert. Kapazität 10 μl, 0,17 mm OD, 10 cm Länge, Point Style Nr. 3. Ein Mindestinnendurchmesser von 0,20 mm.
On-Column injection is generally performed to avoid vaporization of samples. This method involves injecting the cold sample directly on the column. Using retention gaps allows autosamplers to use on-column sample injection method. In this system, a 32-gauge needle is inserted in a cool narrow bore injection valve and then into capillary column.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Handbook of GC-MS: Fundamentals and Applications, 27-Apr, 124-124 (2015)
Hubschmann, Hans-Joachim
Handbook of GC-MS: Fundamentals and Applications, 27-Apr, 124-124 (2015)
On-column injector for capillary gas chromatography.
Peters, T. L., T. J. Nestrick, and L. L. Lamparski.
Analytical Chemistry, 54.11, 1893-1895 (1982)