Merck
21327
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Campherchinon-3-oxim
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(1R,E)-(+)-2,3-Bornandion-3-oxim, anti-(1R)-(+)-Campherchinon-3-oxim
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
Beilstein:
3200377
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +199±3°, c = 1% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
153-156 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
InChIKey
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral intermediate; starting material for the synthesis of cis-3-amino-borneol and -isoborneol, versatile chiral auxiliaries
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N. Ikota et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34, 1050-1050 (1986)
R.A. Chittenden et al.
Journal of the Chemical Society, 49-49 (1970)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 25, 39-39 (1984)
Catalytic asymmetric induction. Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aldehydes.
M Kitamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 6071-6072 (1986-09-01)