21023
Cäsiumtrifluoracetat
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
CsTFA, Trifluoressigsäure Caesiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Verunreinigungen
Insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES String
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)