19374
3-Acetamidphenol
analytical standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-acetanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
CC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)