Merck
18960
Sigma-Aldrich
1,4-Butandiol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Tetramethylenglykol, ‘1,4-Butylenglykol’
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
Beilstein:
1633445
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
698 °F
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
bp
230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
273.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
134 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)