17208
Pseudomonas-Isolierungs-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, for primary isolation and identification of Pseudomonas
Synonym(e):
Pseudomonas Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 13.6 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
triclosan (Irgasan), 0.025 g/L
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
selective for Pseudomonas spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.