Merck
17119
Millipore
Aeromonas-Selektiv-Zusatz
suitable for microbiology
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.74
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Aeromonas spp.
Anwendung
Antibiotika-Supplement zur selekiven Isolierung von Aeromonas-Spezies.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 mL Medium)
Ampicillin 2.5 mg. stabilisiert mit Kohlenhydraten/Puffersalzen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)