Wichtige Dokumente
16499
Ipriflavon
analytical standard
Synonym(e):
7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, (Ipriflavon)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CC(C)Oc1ccc2c(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c1
InChI
1S/C18H16O3/c1-12(2)21-14-8-9-15-17(10-14)20-11-16(18(15)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
InChIKey
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?