Merck
154954-M
Supelco
Pentan
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.06
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
Verunreinigungen
≤0.01% water
Abdampfrückstand
≤0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)