15336
Blei-Ionophor II
Selectophore™
Synonym(e):
S,S′-Methylen-bis-(N,N-diisobutyldithiocarbamat), MBDiBDTC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-71 °C
SMILES String
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
InChIKey
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)