Merck
15008
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-(3-methacryloyloxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyl-disiloxan
technical, ≥80% (GC)
Synonym(e):
Methacrylsäure-[3,3′-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-1,3-diyl)-dipropyl]-diester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O5Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.63
Beilstein:
2149788
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical
Assay
≥80% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.45
Dichte
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)